Learn More
Oxazol-4-carbohidrazida, TRC
Código de producto. 30373490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373490 500 mg
30372809 50 mg
30383632 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE588903500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885274-12-4
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.1
SMILES NNC(=O)c1cocn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxazole-4-carbohydrazide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-9-2-6-3/h1-2H,5H2,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0382