Learn More
MedChemExpress Oxazine 1 perchlorate
Código de producto. 16406367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16406367 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16406367 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY101901
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
MedChemExpress Oxazine 1 perchlorate is a symmetric cationic dye (λex=653 nm, λem=666 nm).
Especificaciones
CAS 24796-94-9
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.96 mM∣Need ultrasonic)
Contenido y almacenamiento -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Cantidad 5 mg
Peso molecular 423.89 g/mol
Tipo de producto Dye Reagents
Grado de pureza o calidad 95.0%