Learn More
Oxatomida N-óxido, Mikromol™
Código de producto. 30050011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050011 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050011 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1115.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxatomida N-óxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxatomide N-Oxide
CAS 2726534-33-2
Nombres de analitos o componentes Oxatomide N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H30 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxatomide N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30N4O2/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)30(27)16-9-19-31(33)20-17-29(18-21-31)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32)
SMILES [O-][N+]1(CCCN2C(=O)Nc3ccccc23)CCN(CC1)C(c4ccccc4)c5ccccc5
Nombre IUPAC 3-[3-(4-benzhidril-1-oxidopiperazin-1-io-1-il)propil]-1H-benzimidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 442.55
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2369 g/mol