Learn More
Oxatomida, LoGiCal
Código de producto. 30461640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461640 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461640 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1115.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxatomide
CAS 60607-34-3
Nombres de analitos o componentes Oxatomide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H30 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[3-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,3-dihydro-, Celtect, Cobiona, Dasten, KW 4354, NSC 309710, Oxatomide, R 35443, Tinset
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30N4O/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)31(27)17-9-16-29-18-20-30(21-19-29)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32)
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1CCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
Nombre IUPAC 3-[3-(4-benzhidrilpiperazin-1-il)propil]-1H-benzimidazol-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 426.55
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.242 g/mol