Learn More
Oxaprazina, TRC
Código de producto. 30138561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138561 1 g 1 g
30137487 50 mg 50 miligramos
17914075 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8454001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21256-18-8
Fórmula molecular C18 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 293.32
Sinónimo 4,5-diphenyl-2-Oxazolepropanoic acid, 2-Oxazolepropionic acid, 4,5-diphenyl- (8CI), 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic acid, Actirin, Alvo, Daypro, Durapro, Duraprost, NSC 310839, Oxapro, Oxaprozin, Wy 21743, β-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid
Nombre IUPAC ácido 3-(4,5-difenil-1,3-oxazol-2-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxaprozin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1052