Learn More
Oxaprozina, Mikromol™
Descripción
Oxaprozina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxaprozin |
| CAS | 21256-18-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxaprozin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4,5-diphenyl-2-Oxazolepropanoic acid, 2-Oxazolepropionic acid, 4,5-diphenyl- (8CI), 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic acid, Actirin, Alvo, Daypro, Durapro, Duraprost, NSC 310839, Oxapro, Oxaprozin, Wy 21743, beta-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-(4,5-difenil-1,3-oxazol-2-il)propanoico |
| Mostrar más |