Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxaprozina
Código de producto. 16554244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16554244 25 g 25 g
16544244 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554244 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463530250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21256-18-8 | C18H15NO3 | 293.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21256-18-8
Fórmula molecular C18H15NO3
Peso molecular (g/mol) 293.32
Número MDL MFCD00215977
Clave InChI OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 3-(4,5-difenil-1,3-oxazol-2-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxaprozin
Punto de fusión 161.0°C to 165.0°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, very slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.32
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxaprozin
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxaprozin