Learn More
Pamoato de oxantel, Mikromol™
Descripción
Pamoato de oxantel
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxantel Pamoate |
| CAS | 68813-55-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxantel Pamoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H16 O6 . C13 H16 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 3-[(1E)-2-(1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)ethenyl]phenol (1:1), 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with (E)-3-[2-(1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)ethenyl]phenol (1:1), Phenol, 3-[(1E)-2-(1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)ethenyl]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (1:1) (salt) (9CI), Phenol, 3-[2-(1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-pyrimidinyl)ethenyl]-, (E)-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (1:1) (salt), CP 14445-16, Oxantel ebonate, Oxantel pamoate, Telopar |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H16O6.C13H16N2O/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-15-9-3-8-14-13(15)7-6-11-4-2-5-12(16)10-11/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2,4-7,10,16H,3,8-9H2,1H3/b;7-6+ |
| SMILES | CN1CCCN=C1\C=C\c2cccc(O)c2.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(=O)O)c3O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-[(3-carboxi-2-hidroxinaftalen-1-il)metil]-3-hidroxinaftaleno-2-carboxílico; 3-[(E)-2-(1-metil-5,6-dihidro-4H-pirimidin-2-il)etenil]fenol |
| Mostrar más |