Learn More
Oxantel pamoate, MedChemExpress
Código de producto. 16468736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468736 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1344
MedChemExpress Oxantel pamoate is a widely available dewormer, potently against Trichuris muris and Hookworms.
Oxantel pamoate is a widely available dewormer, potently against Trichuris muris and Hookworms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxantel pamoate
CAS 68813-55-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H32N2O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo Oxantel embonate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (82.69 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.OC5=CC=CC(/C=C/C6=NCCCN6C)=C5
Peso molecular (g/mol) 604.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.65
Porcentaje de pureza 98.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation