Learn More
Oxamyl, TRC
Código de producto. 30040706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040706 100 mg 100 miligramos
30010081 1 g 1 g
30008459 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO845140100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23135-22-0
Fórmula molecular C7 H13 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 219.26
Sinónimo Ethanimidothioic acid, 2-(dimethylamino)-N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-, methyl ester, Oxamimidic acid, N',N'-dimethyl-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-1-thio-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, methyl-, O-[[[(dimethylcarbamoyl)methylthio]methylene]amino] deriv. (8CI), DPX 1410, DPX 1410L, Du Pont 1410, Methyl 2-(dimethylamino)-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-2-oxoethanimidothioate, NSC 379588, Oxamyl, Oxamyl (pesticide), Thioxamyl, Vydate, Vydate CLV, Vydate G, Vydate L
Nombre IUPAC (1Z)-2-(dimetilamino)-N-(metilcarbamoiloxi)-2-oxoetanimidotioato de metilo
SMILES CNC(=O)O\N=C(/SC)\C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxamyl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0678