Learn More
Oxamil, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15565186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15565186 1 g 1 g
15575186 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15565186 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456140010
 Artículo restringido
En stock
CAS 23135-22-0
Fórmula molecular C7H13N3O3S
Peso molecular (g/mol) 219.26
Clave InChI KZAUOCCYDRDERY-UITAMQMPSA-N
Nombre IUPAC (Z)-[(dimetilcarbamoil)(metilsulfanil)metilideno]amino N-metilcarbamato
SMILES CNC(=O)O\N=C(/SC)C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxamyl
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxamyl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
RU– Solo para uso en investigación