Learn More
Oxamniquina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxamniquine |
| CAS | 21738-42-1 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N3 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Quinolinemethanol','1,2,3,4-tetrahydro-2-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-7-nitro-, 6-Quinolinemethanol','1,2,3,4-tetrahydro-2-[(isopropylamino)methyl]-7-nitro- (8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-7-nitro-6-quinolinemethanol, (±)-Oxamniquine, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-(hydroxymethyl)-2-[(isopropylamino)methyl]-7-nitroquinoline, 6-Hydroxymethyl-2-isopropylaminomethyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, Mansil, NSC 352888, UK 4261, UK 4271, Vansil, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[(isopropylamino)methyl]-7-nitro-6-quinolinemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O3/c1-9(2)15-7-12-4-3-10-5-11(8-18)14(17(19)20)6-13(10)16-12/h5-6,9,12,15-16,18H,3-4,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)NCC1CCc2cc(CO)c(cc2N1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [7-nitro-2-[(propan-2-ilamino)metil]-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 279.3348 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1583 |