Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxamide |
| Punto de fusión | 491°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | H2NCOCONH2 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 02, 545 |
| Índice Merck | 15, 7017 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Oxamide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.