Learn More
Oxamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494623 100 g 100 g
11404633 500 g 500 g
11414633 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11570.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 471-46-5 | C2H4N2O2 | 88.066 g/mol
Oxamide is used as a stabilizer for nitrocellulose preparations. It also finds use in APCP rocket motors as a high performance burn rate suppressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La oxamida se utiliza como estabilizador para las preparaciones de nitrocelulosa. También se usa en los motores de los cohetes APCP como supresor de la tasa de combustión de alto rendimiento.
Solubilidad
Soluble en etanol; ligeramente soluble en agua e insoluble en éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-46-5
Fórmula molecular C2H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 88.066
Número MDL MFCD00008007
Clave InChI YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanediamide, oxalamide, oxamimidic acid, oxalic acid diamide, diaminoglyoxal, oxamid, amid kyseliny stavelove, formimidic acid, 1-carbamoyl, oxamid czech, unii-sbe4m0223e
PubChem CID 10113
ChEBI CHEBI:48248
Nombre IUPAC oxamida
SMILES C(=O)(C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxamide
Punto de fusión ∼350°C (decomposition)
Densidad 1.667
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1743262
Índice Merck 14,6918
Información de solubilidad Soluble in ethanol,slightly soluble in water and insoluble in diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.07
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxamide