Learn More
Sal sódica de ácido oxámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417867 25 g 25 g
11407867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16532.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    136.65€ / 25 g
    Ahorro 15.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 565-73-1 | C2H2NNaO3 | 111.032 g/mol
Sodium oxamate, an inhibitor of LDH-C4, prevented the AR induced by lysophosphatidylcholine (LPC) or NADH. Oxamic acid sodium salt is an lactic acid dehydrogenase. Sperm suspension and cytosol fraction activities were inhibited by sodium oxamate. As cancer cells are often dependent on glycolysis for ATP production, sodium oxamate has implications as an anticancer compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxamato de sodio, un inhibidor de la LDH-C4, evitó la AR inducida por la lisofosfatidilcolina (LPC) o NADH. La sal sódica de ácido oxámico es una deshidrogenasa de ácido láctico. Las actividades de suspensión de esperma y fracción de citosol quedaron inhibidas por el oxamato sódico. Como las células cancerosas suelen depender de la glicolisis para la producción de ATP, el oxamato sódico tiene implicaciones como compuesto anticanceroso.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-73-1
Fórmula molecular C2H2NNaO3
Peso molecular (g/mol) 111.032
Número MDL MFCD00044553
Clave InChI RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium oxamate, oxamic acid sodium salt, sodium 2-amino-2-oxoacetate, oxamic acid, sodium salt, sodium amino oxo acetate, acetic acid, aminooxo-, monosodium salt, oxalic acid monoamide sodium salt, acetic acid, 2-amino-2-oxo-, sodium salt 1:1, oxamic acid sodium, lopac-o-2751
PubChem CID 5242
Nombre IUPAC Sodio; oxamato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])N.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxamic acid sodium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 6538153
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.03
Porcentaje de pureza 98%