Learn More
Ácido oxámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11965461 100 g Frasco de vidrio 100 g
10407910 10 g Frasco de vidrio 10 g
10582331 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11965461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129621000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 471-47-6 | C2H3NO3 | 89.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-47-6
Fórmula molecular C2H3NO3
Peso molecular (g/mol) 89.05
Clave InChI SOWBFZRMHSNYGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-oxoacetic acid, oxamate, acetic acid, aminooxo, oxalamic acid, oxamidic acid, glycine, 2-oxo, oxalic acid monoamide, amino oxo acetic acid, aminooxoacetic acid, oxamate repellent
PubChem CID 974
ChEBI CHEBI:18058
Nombre IUPAC Ácido oxámico
SMILES C(=O)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxamic acid
Punto de fusión 210.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 02,543
Índice Merck 15,7016
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.