Learn More
Ácido oxámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454227 5 g 5 g
11464227 25 g 25 g
11474227 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20344.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 471-47-6 | C2H3NO3 | 89.05 g/mol
Oxamic acid could also inhibit lactic dehydrogenase in the intact Ehrlich ascites tumor cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido oxámico también podría inhibir la deshidrogenasa láctica en la célula de Ehrlich (carcinoma de ascitis de Ehrlich) intacta.
Solubilidad
Soluble en agua a 108 mg/ml.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-47-6
Fórmula molecular C2H3NO3
Peso molecular (g/mol) 89.05
Número MDL MFCD00008006
Clave InChI SOWBFZRMHSNYGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-oxoacetic acid, oxamate, acetic acid, aminooxo, oxalamic acid, oxamidic acid, glycine, 2-oxo, oxalic acid monoamide, amino oxo acetic acid, aminooxoacetic acid, oxamate repellent
PubChem CID 974
ChEBI CHEBI:18058
Nombre IUPAC Ácido oxámico
SMILES C(=O)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxamic acid
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 1743294
Índice Merck 14,6917
Información de solubilidad Soluble in water 108mg/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxamic acid