Learn More
Oxamflatina, TRC
Product Code. 30415175
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Product Code. Cantidad
30415175 5 mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30415175 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO8450905MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Oxamflatin
CAS 151720-43-3
Fórmula molecular C17 H14 N2 O4 S
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14N2O4S/c20-17(18-21)12-5-4-7-14-8-6-9-15(13-14)19-24(22,23)16-10-2-1-3-11-16/h1-3,5-6,8-13,19,21H,(H,18,20)/b12-5+
SMILES ONC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1
Nombre IUPAC (E)-5-[3-(benzenosulfonamido)fenilo]-N-hidroxipent-2-en-4-ynamida
Peso molecular (g/mol) 342.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0674