Learn More
Oxamflatin, MedChemExpress
Código de producto. 16413698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16413698 10 mg 10 miligramos
16406437 5 mg 5 miligramos
16402836 25 mg 25 miligramos
16400979 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16413698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102033
MedChemExpress Oxamflatin (Metacept-3) is a potent HDAC inhibitor with an IC50 of 15.7 nM.
Oxamflatin (Metacept-3) is a potent HDAC inhibitor with an IC50 of 15.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxamflatin
CAS 151720-43-3
Color Deep Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N2O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Metacept-3
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (146.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)/C=C/C#CC1=CC=CC(NS(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 342.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.37
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death