Learn More
Éster etílico de oxamflatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxamflatin Ethyl Ester |
| CAS | 342373-23-3 |
| Fórmula molecular | C19H17NO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-[3-[(Phenylsulfonyl)amino]phenyl]-2-penten-4-ynoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17NO4S/c1-2-24-19(21)14-7-6-9-16-10-8-11-17(15-16)20-25(22,23)18-12-4-3-5-13-18/h3-5,7-8,10-15,20H,2H2,1H3/b14-7+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-5-[3-(bencenosulfonamido)fenil]pent-2-en-4-inoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 355.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.0878 |