Learn More
Oxamarin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxamarin |
| CAS | 15301-80-1 |
| Fórmula molecular | C22H34N2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-6,7-bis(diethylaminoethoxy)coumarin, 6,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-4-methylcoumarin, Oxamarin, SKF 17035-A, Coumarin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34N2O4/c1-6-23(7-2)10-12-26-20-15-18-17(5)14-22(25)28-19(18)16-21(20)27-13-11-24(8-3)9-4/h14-16H,6-13H2,1-5H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCOc1cc2OC(=O)C=C(C)c2cc1OCCN(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 6,7-bis[2-(dietilamino)etoxi]-4-metilcromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 390.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.2519 |