Learn More
Cloruro de oxalilo, TRC
Código de producto. 30418390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418390 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30418390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO845020250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalyl Chloride
CAS 79-37-8
Fórmula molecular C2Cl2O2
Cantidad 250 g
Sinónimo Ethanedioyl Dichloride, Oxalic Acid Chloride, Oxalic Acid Dichloride, Oxalic Dichloride, Oxaloyl Chloride, Oxaloyl Dichloride, Oxalyl Dichloride
Fórmula InChI InChI=1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
SMILES ClC(=O)C(=O)Cl
Nombre IUPAC dicloruro de oxalilo
Peso molecular (g/mol) 126.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9275