Learn More
Cloruro de oxalilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449146 50 g 50 g
11478700 100 g 100 g
11459146 250 g 250 g
11439146 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11449146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18012.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de oxalilo se utiliza principalmente como catalizador en la oxidación de alcoholes a los aldehídos y cetonas correspondientes. Se utiliza activamente para la síntesis de cloruros ácidos a partir de ácidos. En la reacción de acilación de Fridel-Crafts, reacciona con compuestos aromáticos para obtener el correspondiente cloruro de acilo utilizando cloruro de aluminio como catalizador. Además, se utiliza para preparar tetracetona de dioxano, un óxido de carbono.
Solubilidad
Cloruro de oxalilo ligeramente miscible con agua. Miscible con éter, benceno y cloroformo.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, alcoholes, agua, aminas y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-37-8
Fórmula molecular C2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 126.92
Número MDL MFCD00000704
Clave InChI CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
Nombre IUPAC dicloruro de oxalilo
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalyl chloride
Punto de fusión °C to 12°C
Densidad 1.455
Punto de ebullición 63°C to 64°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Índice de refracción 1.429
Cantidad 50 g
Número UN UN2927
Beilstein 1361988
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6914
Información de solubilidad Oxalyl chloride Slightly miscible with water.Miscible with ether,benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioyl dichloride