Learn More
Cloruro de oxalilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
2.50 Kg
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10113280 25 g Frasco de vidrio 25 g
10497900 100 g Frasco de vidrio 100 g
10234990 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10247183 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10113280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.90€
    39.65€ / 25 g
    Ahorro 4.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-37-8 , 75-44-5 , 76-02-8
Fórmula molecular C2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 126.93
Número MDL MFCD00000704
Clave InChI CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
Nombre IUPAC dicloruro de oxalilo
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Oxalyl chloride
Punto de fusión -12.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4780g/mL
Punto de ebullición 63.0°C to 64.0°C (763.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCOCl
Índice de refracción 1.4285 to 1.4305
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 542
Fieser 01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241
Índice Merck 15, 7013
Gravedad específica 1.478
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in the main common organic solvents :, methylene chloride; dichloroethane; chlorobenzene;, ethylacetate; hexane; acetone; toluene; ether;, benzene; chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Oxalyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Hazard Statement
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.