Learn More
Cloruro de oxalilo, 2 M solución en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464217 500 mL 500 ml
15454217 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15464217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31617.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.92 g/mol
Reagent used in organic synthesis. Unncatalyzed reaction of silyl ketene acetals with oxalyl chloride yeilds symmetrical pulvinic acids. Catalytic syntheses of N-heterocyclic ynones and ynediones by in situ activation of carboxylic acids with oxalyl chloride. Oxalyl chloride was reportedly used in the first synthesis of dioxane tetraketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo en síntesis orgánica. Cuando tiene lugar una reacción no catalizada entre los acetales de la sililcetena y el cloruro de oxalil, se generan ácidos pulvínicos simétricos. La activación in situ de ácidos carboxílicos con cloruro de oxalilo produce la síntesis catalítica de inonas e inedionas N-heterocíclicas. Además, parece que el cloruro de oxalilo se utilizó en la primera síntesis de tetracetona de dioxano.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad, luz, bases, metales alcalinos, alcoholes y formamida de dimetilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-37-8
Fórmula molecular C2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 126.92
Número MDL MFCD00000704
Clave InChI CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
Nombre IUPAC dicloruro de oxalilo
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalyl chloride
Densidad 1.335
Cantidad 500 mL
Número UN UN2922
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M soln. in dichloromethane