Learn More
Cloruro de oxalilo, solución de 2,0 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10363372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10363372 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10580362 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10363372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45€
    47.65€ / 100 ml
    Ahorro 8.80€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalyl chloride
Nombre de nota 2.0M solution in dichloromethane
CAS 79-37-8, 75-09-2
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3350g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C2Cl2O2
Fórmula lineal ClCOCOCl
Número MDL MFCD00000704
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 542
Fieser 01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241
Índice Merck 15, 7013
Gravedad específica 1.335
Sinónimo oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Nombre IUPAC dicloruro de oxalilo
Peso molecular (g/mol) 126.93
PubChem CID 65578
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.93
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalyl chloride, 2.0M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.