Learn More
Bromuro de oxalilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxalyl Bromide |
| CAS | 15219-34-8 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethanedioyl Bromide, NSC 96957, Oxalyl Dibromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(8-3)5(6)7-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1OC1C |
| Nombre IUPAC | metil 3-metiloxirano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 116.115 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.047 |