Learn More
Bromuro de oxalilo, TRC
Código de producto. 30426443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426443 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30426443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8707255G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalyl Bromide
CAS 15219-34-8
Fórmula molecular C5 H8 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethanedioyl Bromide, NSC 96957, Oxalyl Dibromide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(8-3)5(6)7-2/h3-4H,1-2H3
SMILES COC(=O)C1OC1C
Nombre IUPAC metil 3-metiloxirano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 116.115
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.047