Learn More
Bromuro de oxalilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10112291 25 g Frasco de vidrio 25 g
10662762 100 g Frasco de vidrio 100 g
10155773 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10112291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150890250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 15219-34-8 | C2Br2O2 | 215.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15219-34-8
Fórmula molecular C2Br2O2
Peso molecular (g/mol) 215.83
Número MDL MFCD00000113
Clave InChI JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride
PubChem CID 84841
Nombre IUPAC dibromuro de oxalilo
SMILES BrC(=O)C(Br)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalyl bromide
Punto de fusión -19.0°C
Densidad 2.3000g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 103.0°C (720.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCOCOBr
Índice de refracción 1.5205 to 1.5225
Cantidad 25 g
Fieser 01,767; 01,1137
Gravedad específica 2.3
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.83
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido