Learn More
Ácido oxaloacético, TRC
Código de producto. 30136060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136060 10 g 10 g
30137185 5 g 5 g
30006657 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84503010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-42-7
Fórmula molecular C4 H4 O5
Peso molecular (g/mol) 132.07
Sinónimo alpha-Ketosuccinic Acid, Butanedioic acid, 2-oxo- (ACI), 2-Oxobutanedioic acid (ACI), Butanedioic acid, oxo- (9CI), Oxalacetic acid (8CI), 2-Ketosuccinic acid, 2-Oxosuccinic acid, Ketosuccinic acid, NSC 284205, NSC 77688, OAA, Oxaloacetic acid, Oxaloethanoic acid, Oxosuccinic acid, α-Ketosuccinic acid
Nombre IUPAC ácido 2-oxobutanodioico
SMILES OC(=O)CC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxaloacetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0059
Porcentaje de pureza >95%