Learn More
Ácido oxaloacético-13C4, TRC
Código de producto. 30134766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134766 2.5 mg 2.50 miligramo
30133686 5 mg 5 miligramos
17932385 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8450322.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161096-82-8
Fórmula molecular 13C4H4O5
Peso molecular (g/mol) 136.04
Sinónimo Oxobutanedioic Acid-13C4, Oxalacetic Acid-13C4, 2-Ketosuccinic Acid-13C4, 2-Oxobutanedioic Acid-13C4, 2-Oxosuccinic Acid-13C4, Ketosuccinic Acid-13C4, NSC 284205-13C4, NSC 77688-13C4, OAA-13C4, Oxaloacetic Acid-13C4, Oxaloethanoic Acid-13C4, Oxosuccinic Acid-13C4, α-Ketosuccinic Acid-13C4
SMILES O=[13C]([13C]([13CH2][13C](O)=O)=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxaloacetic Acid-13C4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0193
Porcentaje de pureza >95%