Learn More
Oxaliplatino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxaliplatin |
| CAS | 61825-94-3 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O4 Pt |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Oxaliplatin, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-κN,κN'][ethanedioato(2-)-κO1,κO2]platinum |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1 |
| SMILES | O=C1C(=O)[O-][Pt+2]2([NH2][C@@H]3CCCC[C@H]3[NH2]2)[O-]1 |
| Nombre IUPAC | (SP-4-2)-[(1R,2R)-Ciclohexano-1,2-diamina-κ NORTE,κ N′][etanodioato(2-)-κ O1,κ O2]platino |
| Peso molecular (g/mol) | 397.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.0601 |