Learn More
Tocris Bioscience™ Oxaliplatin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30001455 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001455 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2623/50
DNA cross-linking antitumor agent
Antitumor agent that forms platinum-DNA adducts. Causes intra- and interstrand DNA crosslinks blocking DNA replication and transcription. Displays higher cytotoxicity and lower nephrotoxicity than analog cisplatin (Cat. No. 2251) and shows antitumor activity in cell lines with acquired cisplatin resistance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxaliplatin
CAS 61825-94-3
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C8H14N2O4Pt
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.29
Pureza >99%
Peso molecular 397.29