Learn More
Oxaliplatino, Mikromol™
Código de producto. 30051112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30051112 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30051112 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0921.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxaliplatino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxaliplatin
CAS 61825-94-3
Nombres de analitos o componentes Oxaliplatin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H14 N2 O4 Pt
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Oxaliplatin, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-kappaN,kappaN′][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]platinum
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
SMILES O=C1C(=O)[O-][Pt+2]2([NH2][C@@H]3CCCC[C@H]3[NH2]2)[O-]1
Nombre IUPAC (SP-4-2)-[(1R,2R)-Ciclohexano-1,2-diamina-κ NORTE,κ N′][etanodioato(2-)-κ O1,κ O2]platino
Peso molecular (g/mol) 397.29
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.0601 g/mol