Learn More
Oxaliplatin, MedChemExpress
Descripción
Oxaliplatin is a DNA synthesis inhibitor. Oxaliplatin causes DNA crosslinking damage, prevents DNA replication and transcription and induces apoptosis. Oxaliplatin can be used for cancer research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxaliplatin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 61825-94-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H14N2O4Pt |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 20.83 mg/mL (52.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C; DMSO can inactivate Oxaliplatin's activity) ∣H2O : 2.17 mg/mL (5.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C; DMSO can inactivate Oxaliplatin's activity) ∣DMF : 1.67 mg/mL (4.20 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Oxaliplatin's activity) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Oxaliplatin's activity) |
| SMILES | O=C(O1)C(O[Pt]21[NH2][C@@H]3CCCC[C@H]3[NH2]2)=O |
| Mostrar más |