Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxaliplatino, 99 %
Produktkod. 15335058 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mg
Förpackningsstorlek
100 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
15335058 100 mg 100 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15335058 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 456131000
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Oxaliplatin
CAS 61825-94-3
Punto de fusión >245.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 2 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C8H14N2O4Pt
Número MDL MFCD00866327
Cantidad 100 mg
Clave InChI ZROHGHOFXNOHSO-WHMNLBETNA-L
SMILES O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
Nombre IUPAC (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine; 1,3-dioxa-2-platinacyclopentane-4,5-dione
Peso molecular (g/mol) 397.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.29
Porcentaje de pureza 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxaliplatin
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.