Learn More
Oxalic Acid TS, 6.3% (w/v), Ricca
Código de producto. 31940599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31940599 1 L 1 litro
31940587 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31940599 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R54660001A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
  • Oxalic Acid TS
  • Available in 500 mL and 1 L package sizes in natural poly containers
Grado ACS
Especificaciones
CAS 7732-18-5, 6153-56-6
Cantidad 1 L
Envase Natural Poly Container