Learn More
Ácido Oxálico, TRC
Código de producto. 30004435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004435 250 g 250 g
30006979 5 g 5 g
30004864 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO845120250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-62-7
Fórmula molecular C2 H2 O4
Peso molecular (g/mol) 90.03
Sinónimo Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52
Nombre IUPAC ácido oxálico
SMILES OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.9953
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 250 g