Learn More
Ácido oxálico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10331374 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10331374 2,5 l Frasco de plástico 2.50 LT
10397190 1 l Frasco de plástico 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10331374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124280025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.90€
    76.60€ / 2.5 litros
    Ahorro 2.30€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-62-7
Fórmula molecular C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 90.034
Número MDL MFCD00002573
Clave InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Nombre IUPAC ácido oxálico
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid
Color Incolora
Fórmula lineal HO2CCO2H
Beilstein 02, 502
Índice Merck 15, 7010
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Concentración De 0,0998 a 0,1002 N (20 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.04
Densidad 0.9900g/mL
Cantidad 2,5 l
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Gravedad específica 0,99