Learn More
Oxalic Acid Solution, Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15613550 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500mL; Poly bottle
Código de producto.
15613550 500mL; Poly bottle
1 options
Código de producto. 15613550 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 319201500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic Acid Solution
Nombre de nota Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N)
CAS 144-62-7
Punto de ebullición ∼100°C
Color Incolora
Fórmula molecular C2H2O4
Fórmula lineal HOOCCOOH
Número MDL MFCD00002573
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.03g/mol
Densidad 0.99g/mL at 25°C
Cantidad 500 mL
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Forma física Líquido
Densidad del vapor 4.4 (vs air)
Presión de vapor 0.01mmHg (20°C)