Learn More
Solución de ácido oxálico, 0,5 M, Chem Lab™
Código de producto. 10446932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10446932 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 10446932 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.1504.1000
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Densidad 1.02g/mL
Cantidad 1 l
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid 0.5 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid