Learn More
Oxalic Acid Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10522572 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
6AMP.
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10522572 1 Ampule 1 AMP
10111960 6AMP. 6 AMP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10522572 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/5650C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Número MDL 2573
Especificaciones
pH 1
Punto de fusión >160°C
Cantidad 1 Ampule
Envase Ampolla
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid 0.05M solution (0.5M Concentrate)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1