Learn More
Sal de potasio y ácido oxálico dihidratada, TRC
Código de producto. 30428503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428503 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30428503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8451255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic Acid Potassium Salt Dihydrate
CAS 6100-20-5
Fórmula molecular C2 H2 O4 . C2 H O4 . K . 2 H2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethanedioic Acid Potassium Salt Hydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Tetroxalate Dihydrate, Oxalic Acid Hemipotassium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
SMILES O.O.[K+].OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio;2-hidroxi-2-oxoacetato;ácido oxálico;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 254.1907
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.9676