Learn More
Ácido oxálico, dihidrato de sal potásica, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10153481 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 KG
100 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10153481 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10053853 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10609853 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10153481 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 352111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.40€
    28.50€ / 100 g
    Ahorro 1.90€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6100-20-5
Fórmula molecular C4H3KO8
Peso molecular (g/mol) 218.16
Número MDL MFCD00150443,MFCD00150443
Clave InChI GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
Nombre IUPAC potasio;hidro;oxalato;dihidrato
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Nombre de nota 99%
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 12 % to 16 % (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 7806
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.2
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino o sólido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.