Learn More
Ácido oxálico, Mikromol™
Descripción
Ácido oxálico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxalic Acid |
| CAS | 144-62-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxalic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C2 H2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52, Oxaliplatin Related Compound A, Ascorbic Acid Impurity E, Sodium Ascorbate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido oxálico |
| Mostrar más |