Learn More
Ácido oxálico, LoGiCal
Código de producto. 30460268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460268 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460268 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0928.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic Acid
CAS 144-62-7
Nombres de analitos o componentes Oxalic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C2 H2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52, Oxaliplatin Related Compound A, Ascorbic Acid Impurity E, Sodium Ascorbate Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido oxálico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 90.03
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 89,9953 g/mol