Learn More
Éster etílico del ácido oxálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxalic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 617-37-8 |
| Fórmula molecular | C4H6O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethanedioic Acid Monoethyl Ester, Oxalic Acid Ethyl Ester, Oxalic Acid Monoethyl Ester, Ethyl Hydrogen Oxalate, Monoethyl Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O4/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | O=C(C(OCC)=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 118.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.03 |