Learn More
Ácido oxálico dihidratado, TRC
Código de producto. 30012751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012751 2.5 g 2.50 g
30006306 25 g 25 g
30011397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8451332.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-56-6
Fórmula molecular C22H24N2O9.2H2O
Peso molecular (g/mol) 126.0654
Sinónimo Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2)
Nombre IUPAC ácido oxálico; dihidrato
SMILES O.O.OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic Acid Dihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0164
Porcentaje de pureza >95%