Learn More
Ácido oxálico dihidrato, TraceSELECT™, ≥ 99,9999 % (base metálica), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15657510 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15657510 100 g Frasco de polietileno 100 g
1 options
Código de producto. 15657510 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 93722100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
TraceSELECT™, ≥ 99,9999 % (base metálica)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid dihydrate
pH 1 (126,1 g/l a 25 °C)
CAS 6153-56-6
Punto de fusión De 104 °C a 106 °C
Color Incolora
Cantidad 100 g
Envase Frasco de polietileno
Forma física Cristalino
Fórmula molecular C2H6O6
Fórmula lineal HO2CCO2H · 2H2O
Número MDL MFCD00149102
Densidad del vapor 4,4 (frente a aire)
Número UN NONH for all modes of transport
Presión de vapor 0,01 mmHg (20 °C)
Beilstein 3679436
Sinónimo oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
Clave InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Nombre IUPAC ácido oxálico; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 126.064
PubChem CID 61373
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9999% (metals basis)
Grado TraceSELECT