Learn More
Ácido oxálico dihidrato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11467822 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11467822 500 g
1 options
Código de producto. 11467822 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215255290
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 6153-56-6
Fórmula molecular C2H6O6
Clave InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
Specifications
Nombre del producto químico o material Oxalic acid 2-hydrate
Nombre de nota Para el análisis ACS
Color Blanco
Cantidad 500 g
Forma física Cristalino
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Nombre IUPAC ácido oxálico; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 126.064
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.07
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.